3,5-二氟苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3407-25G D3407-5G
TCIAD3407-25GEA 0 CNY
TCIAD3407-25G TCIAD3407-5G
3,5-二氟苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,5-二氟苯甲酰氯
分子式: C₇H₃ClF₂O
密度: 1,5 g/cm³ (20 °C)
闪点: 69°C
MDL编号: MFCD00010309
CAS号: 129714-97-2
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82063875b0f67cadec2b4f8ac5a06206ad88fccd&vid=82063875b0f67cadec2b4f8ac5a06206ad88fccd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %