3,4-吡啶二羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P0682-25G P0682-5G
TCIAP0682-25GEA 0 CNY
TCIAP0682-25G TCIAP0682-5G
3,4-吡啶二羧酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-吡啶二羧酸
分子式: C₇H₅NO₄
沸点: 529 °C (1013 hPa)
溶点: 260°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006392
CAS号: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 14,02283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67835f8ab42c67357a4d59e1ffb467eff4fb591d&vid=67835f8ab42c67357a4d59e1ffb467eff4fb591d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency