3,4,5-三氯吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
T2714-25G T2714-5G
TCIAT2714-25GEA 0 CNY
TCIAT2714-25G TCIAT2714-5G
3,4,5-三氯吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4,5-三氯吡啶
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 71.0 to 75.0 deg-C