2-丙基戊酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
丙戊酸
P0823-25ML
P0823-500ML
TCIAP0823-25MLEA
0
CNY
TCIAP0823-25ML
TCIAP0823-500ML
2-丙基戊酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-丙基戊酸
分子式:
C₈H₁₆O₂ 沸点: 220°C 密度: 0,905 g/cm³ (20 °C) 闪点: 126°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002672 CAS号: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 ADR: 8,III Merck Index: 14,09913 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |