2-甲基己酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-甲己酸
M0947-25ML M0947-5ML
TCIAM0947-25MLEA 0 CNY
TCIAM0947-25ML TCIAM0947-5ML
2-甲基己酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-甲基己酸
分子式: C₇H₁₄O₂
分子量: 130.19 g/mol
沸点: 72°C
密度: 0.929
闪点: 105°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002674
CAS号: 4536-23-6
EINECS: 224-883-9
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e28b74ad482d50b8fa0af149f37628694a97498&vid=8e28b74ad482d50b8fa0af149f37628694a97498&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %