2-Methyl-6-phenylpyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M2001-1G M2001-5G
TCIAM2001-1GEA 0 CNY
TCIAM2001-1G TCIAM2001-5G
2-Methyl-6-phenylpyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Methyl-6-phenylpyridine
分子式: C₁₂H₁₁N
沸点: 155°C
MDL编号: MFCD00796537
CAS号: 46181-30-0
EINECS: 256-258-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de9fffbae6ec9d7c474d3c4eaa8331e65b7149a1&vid=de9fffbae6ec9d7c474d3c4eaa8331e65b7149a1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %