2-甲基-2-己醇 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,1-Dimethyl-1-pentanol, 2-Methylhexan-2-ol
M0542-25G M0542-5G
TCIAM0542-25GEA 0 CNY
TCIAM0542-25G TCIAM0542-5G
2-甲基-2-己醇 ≥96.0% (by GC)
2-甲基-2-己醇
分子式: C₇H₁₆O
分子量: 116.2 g/mol
沸点: 143°C
闪点: 40°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004486
CAS号: 625-23-0
EINECS: 210-881-5
UN号: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67d9d2d45ebb5e4baab7726a7cd28f1a9fe9054d&vid=67d9d2d45ebb5e4baab7726a7cd28f1a9fe9054d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %