异硫氰酸异丙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0520-25ML I0520-5ML
TCIAI0520-25MLEA 0 CNY
TCIAI0520-25ML TCIAI0520-5ML
异硫氰酸异丙酯 ≥98.0% (通过GC)
异硫氰酸异丙酯
分子式: C₄H₇NS
沸点: 138°C
密度: 0,9475 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00037830
CAS号: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN号: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8619df6e3c5fefeba9775aa58ce330857e4a117f&vid=8619df6e3c5fefeba9775aa58ce330857e4a117f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %