DL-乳酸 ≥85.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
L0226-25G L0226-500G
TCIAL0226-25GEA 0 CNY
TCIAL0226-25G TCIAL0226-500G
DL-乳酸 ≥85.0% (通过滴定分析)
DL-乳酸
分子式: H₃CCH(OH)COOH
沸点: 122°C
溶点: 17°C
密度: 1,357 g/cm³ (20 °C)
闪点: (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004520
CAS号: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&vid=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %