邻氟苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
o-Fluorobenzoyl chloride
F0195-25G
F0195-500G
TCIAF0195-25GEA
0
CNY
TCIAF0195-25G
TCIAF0195-500G
邻氟苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
邻氟苯甲酰氯
分子式:
C₇H₄ClFO 分子量: 158.56 g/mol 沸点: 206 闪点: 82°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000656 CAS号: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 UN号: 3265 ADR: 8 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |