2-氟-5-甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
F0581-1G F0581-5G
TCIAF0581-1GEA 0 CNY
TCIAF0581-1G TCIAF0581-5G
2-氟-5-甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2-氟-5-甲基吡啶
分子式: C₆H₆FN
沸点: 155°C
密度: 1,077 g/cm³ (20 °C)
闪点: 48°C
MDL编号: MFCD00041225
CAS号: 2369-19-9
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&vid=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %