2-乙基己酸 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
E0120-25ML
E0120-500ML
TCIAE0120-25MLEA
0
CNY
TCIAE0120-25ML
TCIAE0120-500ML
2-乙基己酸 ≥99.0% (通过GC)
2-乙基己酸
分子式:
C₈H₁₆O₂ 沸点: 228°C 密度: 0,91 g/cm³ (20 °C) 闪点: 120°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002675 CAS号: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 UN号: 3265 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |