2-Ethyl-1-hexene ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
E0124-10ML E0124-25ML
TCIAE0124-10MLEA 0 CNY
TCIAE0124-10ML TCIAE0124-25ML
2-Ethyl-1-hexene ≥95.0% (by GC)
2-Ethyl-1-hexene
分子式: C₈H₁₆
沸点: 120°C
溶点: –109 °C
密度: 0,727 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00027242
CAS号: 1632-16-2
EINECS: 216-636-9
UN号: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1c95223474fde26eeb93b931b4db38f6390683d&vid=b1c95223474fde26eeb93b931b4db38f6390683d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %