2-乙基己醇 ≥99.5% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 异辛醇
E0122-25ML E0122-500ML
TCIAE0122-25MLEA 0 CNY
TCIAE0122-25ML TCIAE0122-500ML
2-乙基己醇 ≥99.5% (by GC)
2-乙基己醇
分子式: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
沸点: 187°C
溶点: –76 °C
密度: 0,83 g/cm³ (20 °C)
闪点: 78°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004746
CAS号: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 14,03808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&vid=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %