2-Chloroheptane ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C0852-25ML C0852-5ML
TCIAC0852-25MLEA 0 CNY
TCIAC0852-25ML TCIAC0852-5ML
2-Chloroheptane ≥97.0% (通过GC)
2-Chloroheptane
分子式: C₇H₁₅Cl
沸点: 146°C
MDL编号: MFCD00039353
CAS号: 1001-89-4
EINECS: 213-683-7
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b4c3a7c05fa8148ff5a2ce91e2ff6d44dae568f&vid=8b4c3a7c05fa8148ff5a2ce91e2ff6d44dae568f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %