邻氨基苯甲酸甲酯 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 邻氨基苯甲酸甲酯
A0500-25ML A0500-500ML
TCIAA0500-25MLEA 0 CNY
TCIAA0500-25ML TCIAA0500-500ML
邻氨基苯甲酸甲酯 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
邻氨基苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₉NO₂
分子量: 151.16 g/mol
沸点: 237
溶点: 24
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007710
CAS号: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 14,06020
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1113874372c9f6a3db1cfebded19c11b90a5bba9&vid=1113874372c9f6a3db1cfebded19c11b90a5bba9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %