2-氨基苯甲酸乙酯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
A0499-25ML A0499-500ML
TCIAA0499-25MLEA 0 CNY
TCIAA0499-25ML TCIAA0499-500ML
2-氨基苯甲酸乙酯 ≥99.0% (通过GC)
2-氨基苯甲酸乙酯
分子式: C₉H₁₁NO₂
沸点: 268 °C (1013 hPa)
密度: 1,12 g/cm³ (20 °C)
闪点: 138°C
MDL编号: MFCD00007711
CAS号: 87-25-2
EINECS: 201-735-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af2cb03370f4ff17d397995152c04def89289014&vid=af2cb03370f4ff17d397995152c04def89289014&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %