2-氨基-5-溴-4-甲基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 5-Bromo-4-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-4-picoline
A1897-1G A1897-5G
TCIAA1897-1GEA 0 CNY
TCIAA1897-1G TCIAA1897-5G
2-氨基-5-溴-4-甲基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氨基-5-溴-4-甲基吡啶
分子式: C₆H₇BrN₂
分子量: 187.04 g/mol
MDL编号: MFCD03427660
CAS号: 98198-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dddd60303b0ffe097bc83bd1315dd76f20f275c9&vid=dddd60303b0ffe097bc83bd1315dd76f20f275c9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C