2-氨基-1-丁醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
A0684-25G A0684-500G
TCIAA0684-25GEA 0 CNY
TCIAA0684-25G TCIAA0684-500G
2-氨基-1-丁醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氨基-1-丁醇
分子式: C₄H₁₁NO
分子量: 89.14 g/mol
沸点: 180°C
溶点: -2
闪点: 84°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008095
CAS号: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN号: 3267
ADR: 8 III
Merck Index: 14,00427
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4638e76639d53b81ce5b0536bd93e942aa986da7&vid=4638e76639d53b81ce5b0536bd93e942aa986da7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %