2,6-二羟基萘 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D0956-25G D0956-5G
TCIAD0956-25GEA 0 CNY
TCIAD0956-25G TCIAD0956-5G
2,6-二羟基萘 ≥95.0% (通过GC)
2,6-二羟基萘
分子式: C₁₀H₈O₂
沸点: 375 °C (1013 hPa)
溶点: 220 °C
密度: 1,33 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004082
CAS号: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&vid=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %