2,6-二氯苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D2064-25G D2064-500G
TCIAD2064-25GEA 0 CNY
TCIAD2064-25G TCIAD2064-500G
2,6-二氯苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC)
2,6-二氯苯甲酰氯
分子式: C₇H₃Cl₃O
沸点: 127°C
溶点: 18 °C
密度: 1,45 g/cm³ (20 °C)
闪点: 147°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000662
CAS号: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&vid=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %