2,5-二氟苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3406-25G D3406-5G
TCIAD3406-25GEA 0 CNY
TCIAD3406-25G TCIAD3406-5G
2,5-二氟苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,5-二氟苯甲酰氯
分子式: C₇H₃ClF₂O
沸点: 93°C
密度: 1,42 g/cm³ (20 °C)
闪点: 59°C
MDL编号: MFCD00009929
CAS号: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN号: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39dc015ffd6e706e64ff282ecd0a3abac214c22d&vid=39dc015ffd6e706e64ff282ecd0a3abac214c22d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %