2,4,5-三氟苯甲醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
T2319-1G T2319-5G
TCIAT2319-1GEA 0 CNY
TCIAT2319-1G TCIAT2319-5G
2,4,5-三氟苯甲醛 ≥98.0% (by GC)
2,4,5-三氟苯甲醛
分子式: C₇H₃F₃O
分子量: 160.1 g/mol
沸点: 174
密度: 1.408
闪点: 59°C
MDL编号: MFCD00061196
CAS号: 165047-24-5
UN号: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&vid=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %