2,2-二甲基戊酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D2320-25ML D2320-5ML
TCIAD2320-25MLEA 0 CNY
TCIAD2320-25ML TCIAD2320-5ML
2,2-二甲基戊酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,2-二甲基戊酸
分子式: C₇H₁₄O₂
沸点: 110°C
密度: 0,9189 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00021686
CAS号: 1185-39-3
EINECS: 214-682-4
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35b7cb41a143d88c5ab61ce9bbe812253f89fbb6&vid=35b7cb41a143d88c5ab61ce9bbe812253f89fbb6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %