2,2,3,3,4,4,4-七氟-1-丁醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 全氟丁醇
H0548-25G H0548-5G
TCIAH0548-25GEA 0 CNY
TCIAH0548-25G TCIAH0548-5G
2,2,3,3,4,4,4-七氟-1-丁醇 ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,4-七氟-1-丁醇
分子式: C₄H₃F₇O
分子量: 200.06 g/mol
沸点: 96°C
闪点: 25°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004674
CAS号: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN号: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&vid=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %