1-甲氧基萘 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 1-萘甲醚
M0116-25G M0116-500G
TCIAM0116-25GEA 0 CNY
TCIAM0116-25G TCIAM0116-500G
1-甲氧基萘 ≥98.0% (by GC)
1-甲氧基萘
分子式: C₁₁H₁₀O
沸点: 271°C
溶点: 6°C
密度: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00003924
CAS号: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&vid=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %