二乙二醇二甲醚 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二甲基卡必醇, `二甘醇二甲醚', 2-甲氧基乙基醚, 双(2-甲氧基乙基)醚
B0498-25ML B0498-500ML
TCIAB0498-25MLEA 0 CNY
TCIAB0498-25ML TCIAB0498-500ML
二乙二醇二甲醚 ≥99.0% (by GC)
二乙二醇二甲醚
分子式: C₆H₁₄O₃
分子量: 134.18 g/mol
沸点: 162°C
溶点: –68°C
闪点: 50°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008503
CAS号: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN号: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03165
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&vid=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %