异硫氰酸丙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0388-25ML I0388-5ML
TCIAI0388-25MLEA 0 CNY
TCIAI0388-25ML TCIAI0388-5ML
异硫氰酸丙酯 ≥98.0% (通过GC)
异硫氰酸丙酯
分子式: C₄H₇NS
沸点: 153°C
密度: 0,9909 g/cm³ (0 °C)
闪点: -15°C
MDL编号: MFCD00004823
CAS号: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
UN号: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&vid=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %