对甲苯异硫氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 异硫氰酸对甲苯酯
I0393-25G I0393-5G
TCIAI0393-25GEA 0 CNY
TCIAI0393-25G TCIAI0393-5G
对甲苯异硫氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
对甲苯异硫氰酸酯
分子式: C₈H₇NS
分子量: 149.22 g/mol
沸点: 237
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004813
CAS号: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
UN号: 2811
ADR: 6.1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&vid=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %