间甲苯异硫氰酸酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
I0459-25G I0459-5G
TCIAI0459-25GEA 0 CNY
TCIAI0459-25G TCIAI0459-5G
间甲苯异硫氰酸酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
间甲苯异硫氰酸酯
分子式: C₈H₇NS
分子量: 149.22 g/mol
沸点: 240°C
溶点: -20
闪点: 105°C
MDL编号: MFCD00004807
CAS号: 621-30-7
EINECS: 210-677-6
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7489762be8960b3565ee0b97ade88f21924d1540&vid=7489762be8960b3565ee0b97ade88f21924d1540&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %