4-(三氟甲基)异氰酸苯酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-三氟对甲苯基异氰酸酯
T2403-25G T2403-5G
TCIAT2403-25GEA 0 CNY
TCIAT2403-25G TCIAT2403-5G
4-(三氟甲基)异氰酸苯酯 ≥98.0% (by GC)
4-(三氟甲基)异氰酸苯酯
分子式: C₈H₄F₃NO
沸点: 59°C
溶点: 58…59 °C
密度: 1,31 g/cm³ (20 °C)
闪点: 69°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002028
CAS号: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
UN号: 2285
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&vid=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %