间甲苯异氰酸酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-甲基苯异氰酸酯
T0721-25ML T0721-500ML
TCIAT0721-25MLEA 0 CNY
TCIAT0721-25ML TCIAT0721-500ML
间甲苯异氰酸酯 ≥99.0% (by GC)
间甲苯异氰酸酯
分子式: C₈H₇NO
分子量: 133.15 g/mol
沸点: 96°C
闪点: 65°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002021
CAS号: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
UN号: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&vid=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %