邻甲苯异氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-甲基苯基异氰酸酯
T0320-25G T0320-5G
TCIAT0320-25GEA 0 CNY
TCIAT0320-25G TCIAT0320-5G
邻甲苯异氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
邻甲苯异氰酸酯
分子式: C₈H₇NO
分子量: 133.15 g/mol
沸点: 186°C
闪点: 92°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002009
CAS号: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
UN号: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14f3fe9a5feedc0de8f3448d406b4fb5ace24b65&vid=14f3fe9a5feedc0de8f3448d406b4fb5ace24b65&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %