4-(三氟甲基)苯酚 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-三氟对甲酚, 对三氟甲基苯酚
H0644-25G H0644-5G
TCIAH0644-25GEA 0 CNY
TCIAH0644-25G TCIAH0644-5G
4-(三氟甲基)苯酚 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(三氟甲基)苯酚
分子式: C₇H₅F₃O
分子量: 162.11 g/mol
沸点: 78°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002363
CAS号: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fb2d842a4c492b14ba2e7240ac3d3a93aba1c5b&vid=4fb2d842a4c492b14ba2e7240ac3d3a93aba1c5b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C