3-(三氟甲基)苯酚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-三氟间甲酚, 间三氟甲基苯酚
T0436-25G T0436-250G
TCIAT0436-25GEA 0 CNY
TCIAT0436-25G TCIAT0436-250G
3-(三氟甲基)苯酚 ≥98.0% (by GC)
3-(三氟甲基)苯酚
分子式: C₇H₅F₃O
沸点: 178°C
溶点: –2 °C
密度: 1,34 g/cm³ (20 °C)
闪点: 73°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002299
CAS号: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&vid=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid