4'-甲基苯乙酮 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 对甲基苯乙酮
M0135-25ML M0135-500ML
TCIAM0135-25MLEA 0 CNY
TCIAM0135-25ML TCIAM0135-500ML
4'-甲基苯乙酮 ≥95.0% (by GC)
4'-甲基苯乙酮
分子式: C₉H₁₀O
分子量: 134.18 g/mol
沸点: 226°C
溶点: 28
闪点: 92°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008751
CAS号: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&vid=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %