对氟苯乙酮 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
F0261-25G F0261-500G
TCIAF0261-25GEA 0 CNY
TCIAF0261-25G TCIAF0261-500G
对氟苯乙酮 ≥98.0% (by GC)
对氟苯乙酮
分子式: C₈H₇FO
分子量: 138.14 g/mol
沸点: 77°C
闪点: 71°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000354
CAS号: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&vid=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %