4-(三氟甲氧基)苯甲腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
T2292-1G T2292-5G
TCIAT2292-1GEA 0 CNY
TCIAT2292-1G TCIAT2292-5G
4-(三氟甲氧基)苯甲腈 ≥98.0% (by GC)
4-(三氟甲氧基)苯甲腈
分子式: C₈H₄F₃NO
分子量: 187.12 g/mol
沸点: 193°C
密度: 1.284
闪点: 83°C
MDL编号: MFCD00039474
CAS号: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN号: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&vid=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %