4-氯茴香硫醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C1156-10G C1156-25G
TCIAC1156-10GEA 0 CNY
TCIAC1156-10G TCIAC1156-25G
4-氯茴香硫醚 ≥98.0% (通过GC)
4-氯茴香硫醚
分子式: C₇H₇ClS
沸点: 224°C
溶点: 27…28 °C
密度: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
MDL编号: MFCD00013643
CAS号: 123-09-1
EINECS: 204-600-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&vid=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %