4-溴苯基异硫氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0526-25G I0526-5G
TCIAI0526-25GEA 0 CNY
TCIAI0526-25G TCIAI0526-5G
4-溴苯基异硫氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
4-溴苯基异硫氰酸酯
分子式: C₇H₄BrNS
沸点: 142 - 144 °C (14 -rr)
溶点: 60 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004808
CAS号: 1985-12-2
UN号: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=985654f063832349cadcb644732b84588830df67&vid=985654f063832349cadcb644732b84588830df67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C