3-溴苄醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B1287-25G B1287-5G
TCIAB1287-25GEA 0 CNY
TCIAB1287-25G TCIAB1287-5G
3-溴苄醇 ≥98.0% (通过GC)
3-溴苄醇
分子式: C₇H₇BrO
沸点: 165°C
密度: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00004629
CAS号: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %