4-溴-3-氟甲苯 ≥94.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
B1935-25G B1935-5G
TCIAB1935-25GEA 0 CNY
TCIAB1935-25G TCIAB1935-5G
4-溴-3-氟甲苯 ≥94.0% (by GC)
4-溴-3-氟甲苯
分子式: C₇H₆BrF
分子量: 189.03 g/mol
沸点: 191°C
闪点: 35°C
MDL编号: MFCD00040940
CAS号: 452-74-4
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&vid=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %