5-溴-2-甲基苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 5-溴-邻甲苯胺
B3687-25G B3687-5G
TCIAB3687-25GEA 0 CNY
TCIAB3687-25G TCIAB3687-5G
5-溴-2-甲基苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-溴-2-甲基苯胺
分子式: C₇H₈BrN
分子量: 186.05 g/mol
沸点: 139°C
溶点: 33
密度: 1.49
MDL编号: MFCD00800678
CAS号: 39478-78-9
EINECS: 254-467-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14e986fd6ef2267efb51b5a6e336a82a0879100f&vid=14e986fd6ef2267efb51b5a6e336a82a0879100f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %