4-氟-3-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 5-氨基-2-氟甲苯
F0527-25G F0527-5G
TCIAF0527-25GEA 0 CNY
TCIAF0527-25G TCIAF0527-5G
4-氟-3-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-氟-3-甲基苯胺
分子式: C₇H₈FN
分子量: 125.15 g/mol
沸点: 86°C
溶点: 36
密度: 1.12
MDL编号: MFCD00025294
CAS号: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&vid=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C