4-氟-2-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-氟邻甲苯胺, 2-氨基-5-氟甲苯
F0398-25G F0398-5G
TCIAF0398-25GEA 0 CNY
TCIAF0398-25G TCIAF0398-5G
4-氟-2-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-氟-2-甲基苯胺
分子式: C₇H₈FN
分子量: 125.15 g/mol
沸点: 102°C
溶点: 14
闪点: 88°C
MDL编号: MFCD00007832
CAS号: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&vid=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %