2-氨基-5-氯苯酚 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
A1958-25G A1958-5G
TCIAA1958-25GEA 0 CNY
TCIAA1958-25G TCIAA1958-5G
2-氨基-5-氯苯酚 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-氨基-5-氯苯酚
分子式: C₆H₆ClNO
分子量: 143.57 g/mol
溶点: 155°C
MDL编号: MFCD02093863
CAS号: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7f0b360046dad16ddd95f3f5330b4280e5fc966&vid=a7f0b360046dad16ddd95f3f5330b4280e5fc966&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %