4-(三氟甲氧基)苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
α,α,α-三氟对茴香胺
T1345-5G
T1345-25G
TCIAT1345-5GEA
0
CNY
TCIAT1345-5G
TCIAT1345-25G
4-(三氟甲氧基)苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(三氟甲氧基)苯胺
分子式:
C₇H₆F₃NO 分子量: 177.13 g/mol 沸点: 83°C 密度: 1.31 闪点: 81°C |
MDL编号:
MFCD00041314 CAS号: 461-82-5 EINECS: 207-317-5 UN号: 2810 ADR: 6.1 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |