3-氟-2-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-氟邻甲苯胺
F0526-25G F0526-5G
TCIAF0526-25GEA 0 CNY
TCIAF0526-25G TCIAF0526-5G
3-氟-2-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-氟-2-甲基苯胺
分子式: C₇H₈FN
分子量: 125.15 g/mol
沸点: 205°C
溶点: 7
密度: 1.359
闪点: 86°C
MDL编号: MFCD00007760
CAS号: 443-86-7
EINECS: 207-142-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&vid=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %