3-溴-2-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline
B3482-25G B3482-5G
TCIAB3482-25GEA 0 CNY
TCIAB3482-25G TCIAB3482-5G
3-溴-2-甲基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-溴-2-甲基苯胺
分子式: C₇H₈BrN
分子量: 186.05 g/mol
沸点: 255°C
MDL编号: MFCD00051579
CAS号: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c53ffb8292c3fb3af82302c05c1b2b1d1108c29b&vid=c53ffb8292c3fb3af82302c05c1b2b1d1108c29b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %