3-(三氟甲氧基)苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-Trifluoromethoxyaniline
T2255-1G T2255-5G
TCIAT2255-1GEA 0 CNY
TCIAT2255-1G TCIAT2255-5G
3-(三氟甲氧基)苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(三氟甲氧基)苯胺
分子式: C₇H₆F₃NO
沸点: 70°C
密度: 1,3254 g/cm³ (20 °C)
闪点: 85°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041511
CAS号: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&vid=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %